Learn More
Grant Instruments™ Fortschrittliche, digitale Umwälzthermostate
Bietet herausragende Leistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung bis zu einem Maximum von 150 °C erfordern. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Serie digital beheiztes Umwälzbad mit Edelstahltank kombiniert die leistungsstarke und vielseitige digitale Grant Optima™ TX150 Wärmepumpe mit einer Auswahl von fünf Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten.
2023.00 € - 3165.00 €
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12757839
|
Grant Instruments™
TX150-ST18 |
505 mm | 150 mm | 300 mm | Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST18 Bad |
2445.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12747839
|
Grant Instruments™
TX150-ST12 |
325 mm | 150 mm | 300 mm | Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST12 Edelstahl 12-l-Bad |
2335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12737839
|
Grant Instruments™
TX150-ST5 |
300 mm | 150 mm | 150 mm | Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST5 Bad |
2023.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12767839
|
Grant Instruments™
TX150-ST26 |
505 mm | 200 mm | 300 mm | Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST26 Bad |
2730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12777839
|
Grant Instruments™
TX150-ST38 |
690 mm | 200 mm | 300 mm | Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST38 Bad |
3165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Stabilität ±0.01 °C
- Großes, helles und vollfarbiges Display
- Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
- Programmierung/Temperatureinstellung (TX150, 1 Programm mit 30 Segmenten)
- Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- 5 Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
Spezifikation
Rostfreier Stahl |