Learn More
Grant Instruments™ Fortschrittliche, digitale Umwälzthermostate
Bietet herausragende Leistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung bis zu einem Maximum von 150 °C erfordern. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Serie digital beheiztes Umwälzbad mit Edelstahltank kombiniert die leistungsstarke und vielseitige digitale Grant Optima™ TX150 Wärmepumpe mit einer Auswahl von fünf Edelstahltanks mit unterschiedlichen Kapazitäten.
Marke:  Grant Instruments™ TX150-ST5
1589.33 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12737839
  • 2023.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabilität ±0.01 °C
  • Großes, helles und vollfarbiges Display
  • Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
  • Programmierung/Temperatureinstellung (TX150, 1 Programm mit 30 Segmenten)
  • Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • 5 Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
  • 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
Spezifikation
Spezifikation
0°C bis 200°C
Rostfreier Stahl
150 mm
Inklusive TX150 Heizstab/Rührer mit ST5 Bad
150 mm
300 mm