Learn More
OHAUS™ Verstellbare Plattform
Verstellbare OHAUS™ Edelstahl-Plattform für Langlebigkeit.
Marke:  OHAUS™ 30400121
418.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15732539
  • 441.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Inklusive Hardware für die Montage an Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbare Plattform
11,70 in.
29,70 x 21,80 cm
11,70 in.
8,60 in.
2 Leisten
Edelstahl
29,70 cm
297 mm
29,70 cm
21,80 cm