Learn More
OHAUS™ Verstellbare Plattform
Verstellbare OHAUS™ Edelstahl-Plattform für Langlebigkeit.
Marke:  OHAUS™ 30400069
638.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15712489
  • 861.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Inklusive Hardware für die Montage an Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbare Plattform
24 in.
61,00 x 45,70 cm
24 in.
18,00 in.
4 Leisten
Edelstahl
61,00 cm
610 mm
61,00 cm
45,70 cm