Learn More
Adiponitril, +99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adiponitrile |
Schmelzpunkt | 2°C |
Dichte | 0.951 g/mL |
Siedepunkt | 295°C |
Flammpunkt | 163°C (325°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2205 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0440298 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 043679.AP,043679.AE |
U10I017 | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | 043679.AP,043679.AE |
M27I018 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 043679.AP,043679.AE |
N19G020 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043679.AP,043679.AE |
G17M01 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043679.AP,043679.AE |