Learn More
Adiponitril, +99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470600
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-69-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00001975
InChI-Schlüssel BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC-Name Hexandinitril
SMILES C(CCC#N)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adiponitrile
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.951 g/mL
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Brechungsindex 1.438
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2205
Beilstein 1740005
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water (83g/L).
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit