Learn More
Thermo Scientific™ Klebematten für Solaris™ Open Air Schüttler & temperaturgesteuerte Schüttler und MaxQ™ 6000 Schüttler
Kombinieren Sie die Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universal-Klammern, um den individuellen Bedürfnissen im Labor gerecht zu werden. Die Klebematten sind mit allen Thermo Scientific™ Solaris- und MaxQ-Plattformen kompatibel und können auf die richtige Größe zugeschnitten werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 75004127
73.23 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17861905
  • 77.08 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory.  Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.  
  • Adhesive mats can be cut to any desired size
  • Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
  • Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm*
  • High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm*
  • The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
* The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters  to  determine  the  optimum  choice  of  mat  for  your  application  before  using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Haftmatte
280 x 170 mm
"2 High" Adhesion Mat (one single mat)
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Klebematten für Solaris™ Open Air Schüttler & temperaturgesteuerte Schüttler und MaxQ™ 6000 Schüttler >