Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farbe:
Cremefarben
Rot
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Behälter mit schmaler Öffnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Behälter mit 2.65 bis 2.75 cm Innendurchmesser |
| Gesamtpositionen | 1 |
| Farbe | Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 57 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Umdreh-Septumstopper |
| Stopper Number | 6 |