Learn More
Memmert™ Zusätzliche Geräte für UF1060plus
Integration eines zusätzlichen Geräts (bis max. 31 Geräte) in eine bereits bestehende FDA-Softwarelizenz (nur für Geräte mit TwinDISPLAY).
Marke: Memmert™ UF1060plusFDAQ2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bis max. 31 Geräte
- Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
Spezifikation
UF1060plus Ofen | |
Zusatz von Geräten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zusätzliche Geräte für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur