Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren für 6 x 15/50 ml-Röhrchen mit konischem Boden
Zur Verwendung mit PCR-Röhrchenrotor
Marke: Eppendorf™ 5427717005
194.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Rotor F-45-64-5-PCR, verwendet mit Eppendorf Zentrifuge
- Rotor F-45-64-5-PCR fasst bis 64× 0.2 ml-PCR-Röhrchen

Spezifikation
Adapter, große Rotorbohrung | |
F-45-64-5-PCR | |
PCR-Streifen |
PCR | |
Adapter | |
4/Pckg. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.