Learn More
Aktivkohle, NORIT™ A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Activated charcoal,NORIT* A SUPRA |
Azidität | Passes Test |
Schmelzpunkt | 3652.0°C |
Farbe | Schwarz |
Verlust bei Trocknung | 15% max. |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15, 1807 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
Formelmasse | 12 |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464819 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 134340010,134342500 |
A0460363 | Analysenzertifikat | 19/02/2024 | 134340010,134342500 |
A0452881 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 134340010,134342500 |
A0450699 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 134340010,134342500 |
A0401514 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 134340010,134342500 |
Safety and Handling
- Activated charcoal
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
15Minuten
55Sekunden
4