Learn More
Aktivkohlepulver, Norit GSX, dampfaktiviert, säuregewaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312677
Aktivkohlepulver, Norit GSX, dampfaktiviert, säuregewaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312677
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Artikelnummer. 11312677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11860.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Decolorizing carbon. High purity grade with high internal surface area, suitable for decolorization, purification and catalyst carrier applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon powder
Namenshinweis activated, Norit GSX, steam activated, acid washed
Menge 100 g
UN-Nummer UN1362
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberL11860.36,L11860.22,L11860.0P
ChargennummerU26K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberL11860.36,L11860.0P,L11860.22
ChargennummerS28K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberL11860.36,L11860.0P,L11860.22
Chargennummer10249054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberL11860.36,L11860.0P,L11860.22
ChargennummerZ14H023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL11860.36,L11860.0P,L11860.22
Name des Produkts
Aktivkohlepulver, Norit GSX, dampfaktiviert, säuregewaschen, Thermo Scientific Chemicals >