Learn More
Fisherbrand™ Pipettenständer aus Akryl
Dank der Neigung fallen die Pipetten nicht so leicht heraus. Im Fisherbrand™ Pipettenständer aus Acryl werden die Pipetten an zwei Stellen sicher gehalten.
81.30 € - 105.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pipettenständer |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Positionen | 6 |
Form | Rechteckig |
Einschübe | 2 Tiers |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11394045
![]() |
Fisherbrand™
HS20620 |
Durchsichtig |
105.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11384045
![]() |
Fisherbrand™
HS20613C |
Durchsichtig blau |
81.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Acrylaufbau
- Fasst bis zu 6 Pipetten
- Kompatibilität mit den meisten großen Pipettenmarken
Spezifikation
Pipettenständer | |
6 | |
2 Tiers | |
Je 1 | |
11.6 in. | |
6.8 in. | |
8 in. |
Nicht autoklavierbar | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
29.5 cm | |
17.2 cm | |
20.3 cm | |
Oben: 25 mm; unten: 20 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettenständer aus Akryl