Learn More
Fisherbrand™ Pipettenständer aus Akryl
Dank der Neigung fallen die Pipetten nicht so leicht heraus. Im Fisherbrand™ Pipettenständer aus Acryl werden die Pipetten an zwei Stellen sicher gehalten.
Marke: Fisherbrand™ HS20613C
Beschreibung
- Acrylaufbau
- Fasst bis zu 6 Pipetten
- Kompatibilität mit den meisten großen Pipettenmarken
Spezifikation
Pipettenständer | |
Durchsichtig blau | |
Rechteckig | |
Ja, wenn leer | |
Je 1 | |
11.6 in. | |
6.8 in. | |
8 in. |
Nicht autoklavierbar | |
6 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
29.5 cm | |
17.2 cm | |
20.3 cm | |
Oben: 25 mm; unten: 20 mm |