Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Kapseln mit Supor™ Membran, steril
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
Marke:  Cytiva 12995
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17144251
  • 215.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophiles PES
Steril
Je 1
0,2/0,2 μm
500 cm2
Gestufter Schlauchanschluss
Name des Produkts
Cytiva AcroPak™ 500 Kapseln mit Supor™ Membran, steril > 0,2 μm/0,2 μm