Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filter mit Supor™ Membran und Füllglocke
Entwickelt für eine komfortable Filtration kleiner und mittlerer Volumen (steril und nicht steril).
121.00 € - 142.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Porengröße | 0,8/0,2 μm |
Filtrationsbereich | 20 cm2 |
Anzahl pro Packung | 3/Packung |
Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17154231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12203 |
Steril |
142.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17144231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12202 |
Unsteril |
121.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die Supor Membran hat hohe Durchflussraten und Durchsätze und ist ideal für Lösungen, bei denen eine geringe Proteinbindung erforderlich ist. Bei manchen Ketonen wird die Verwendung nicht empfohlen
- Verarbeitet effizient bis zu 2 l chemische und biologische Flüssigkeiten
- Die Sterilisation durch Gammabestrahlung eliminiert potenzielle Kontaminationen durch EtO-Rückstände
- Die vorgeschaltete Belüftung verhindert ein „Vapor Lock“
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer bei der Verarbeitung von partikelbeladenen Lösungen wie z. B. serumhaltige Medien
- Die poröse Membran liefert hohe Luftdurchflussraten bei niedrigem Differentialdruck und verlängert die Filterlebensdauer
- Für die Rückhaltung von partikelfreier Luft von 99,97 % von 0,3 μm DOP-Aerosol
- Nur für Laboranwendungen
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
20 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |
0,8/0,2 μm | |
3/Packung |