Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filter mit Supor™ Membran und Füllglocke
Entwickelt für eine komfortable Filtration kleiner und mittlerer Volumen (steril und nicht steril).
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45600kg
Beschreibung
- Die Supor Membran hat hohe Durchflussraten und Durchsätze und ist ideal für Lösungen, bei denen eine geringe Proteinbindung erforderlich ist. Bei manchen Ketonen wird die Verwendung nicht empfohlen
- Verarbeitet effizient bis zu 2 l chemische und biologische Flüssigkeiten
- Die Sterilisation durch Gammabestrahlung eliminiert potenzielle Kontaminationen durch EtO-Rückstände
- Die vorgeschaltete Belüftung verhindert ein „Vapor Lock“
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer bei der Verarbeitung von partikelbeladenen Lösungen wie z. B. serumhaltige Medien
- Die poröse Membran liefert hohe Luftdurchflussraten bei niedrigem Differentialdruck und verlängert die Filterlebensdauer
- Für die Rückhaltung von partikelfreier Luft von 99,97 % von 0,3 μm DOP-Aerosol
- Nur für Laboranwendungen
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Unsteril | |
3/Packung |
0,8/0,2 μm | |
20 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |