Learn More
Acetylaceton, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
30.33 € - 172.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-54-6 |
---|---|
Summenformel | C5H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.12 |
MDL-Nummer | MFCD00008787 |
InChI-Schlüssel | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,4-Pentanedion, Acetylaceton, 2,4-Pentadion, Diacetylmethan, Acetoaceton, 2,4-Dioxopentan, Pentanedion, Pentan-2,4-Dion, pentan-2,4-dione, acetyl acetone |
PubChem CID | 31261 |
ChEBI | CHEBI:14750 |
IUPAC-Name | Pentan-2,4-Dion |
SMILES | CC(=O)CC(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15668050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-250ML |
250 ml | Glasflasche | ||||||
15678050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-500ML |
500 mL | Glasflasche | ||||||
15648050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-1L |
1 l | Glasflasche | ||||||
15658050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-2.5L |
2.5 l | Glasflasche | ||||||
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
123-54-6 | |
100.12 | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
31261 | |
Pentan-2,4-Dion |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
2,4-Pentanedion, Acetylaceton, 2,4-Pentadion, Diacetylmethan, Acetoaceton, 2,4-Dioxopentan, Pentanedion, Pentan-2,4-Dion, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
CHEBI:14750 | |
CC(=O)CC(C)=O |
Spezifikation
Acetylaceton | |
-23 °C | |
0.975 g/ml bei 25 °C | |
139.5 °C (1013 hPa) | |
Merkmal | |
CH3COCH2COCH3 | |
UN2310 | |
2,4-Pentanedion, Acetylaceton, 2,4-Pentadion, Diacetylmethan, Acetoaceton, 2,4-Dioxopentan, Pentanedion, Pentan-2,4-Dion, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-2,4-Dion | |
31261 | |
CHEBI:14750 | |
≥ 99 % |
123-54-6 | |
Farblos | |
6 (Bei 200.00 g/l) | |
38 °C (100.4 °F) | |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
741937 | |
153.8 bis 155.2 g/l bei 20 °C in Wasser | |
CC(=O)CC(C)=O | |
100.12 | |
3.5 (vs. Luft) | |
100.12 mol |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : 6.1(3)/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-634-0
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Acetylacetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.