Learn More
Acetylaceton, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetylaceton |
Schmelzpunkt | -23 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.975 g/ml bei 25 °C |
pH | 6 (Bei 200.00 g/l) |
Siedepunkt | 139.5 °C (1013 hPa) |
Flammpunkt | 38 °C (100.4 °F) |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COCH2COCH3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetylacetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.