Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15975660
compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15975660
45 L
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
18 L
30 L
45 L
Artikelnummer. 15975660
Marke: Riedel-de Haën 3485145L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
pH Not applicable
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Menge 45 L
Flammpunkt 6°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1648
Viskosität No data available
Beilstein 741857
Konzentration 100.00%
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC-Gradient
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ >