missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™

Artikelnummer. 17658585
Click to view available options
Menge:
18 L
30 L
45 L
Packungsgröße:
1 Stück
18 Liter
45 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17658585

Marke: Riedel-de Haën 3485130L_NEW

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.

  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.

Chemische Identifikatoren

CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetonitrile
pH Not applicable
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Menge 30 L
Flammpunkt 6°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1648
Viskosität No data available
Beilstein 741857
Konzentration 100.00%
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC-Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt