Learn More
Essigsäureanhydrid, Reagenz ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10053773
Essigsäureanhydrid, Reagenz ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053773
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10053773
Marke: Thermo Scientific Acros 423230025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic oxide, acetic anhydride, acetyl ether, acetic acid anhydride, acetic acid, anhydride, acetanhydride, acetyl oxide, anhydride acetique, acetyl anhydride, ethanoic anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-Name Acetylacetat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic anhydride
Namenshinweis 97+%
Dichte 1.087 g/mL
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CO)2O
Menge 2.5 L
Beilstein 02, 166
Rückstand nach Verdampfung 0.003% max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) ≥97.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number423230010,423235000,423230025
ChargennummerA0464549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number423230010,423235000,423230025
ChargennummerA0463041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number423230010,423235000,423230025
ChargennummerA0458762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number423230010,423230050,423235000,423230025
ChargennummerB0542556B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number423230010,423230050,423235000,423230025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Essigsäureanhydrid, Reagenz ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals >