Learn More
Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150
Bietet grundlegende Funktionen für routinemäßige pH-Wert-Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu einem kostengünstigen Preis
357.00 € - 465.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV über ± 200 mV |
---|---|
Ausgänge | Aufzeichnungsgerät (±2000 mV) |
Bereich (pH) | 0 bis 14 |
Bereich (mV) | ± 1999 |
Auflösung (mV) | ± 0.1 mV (± 199.9 mV), ± 1 mV über ± 200 mV |
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15514693
|
Fisherbrand™
13-636-AE150 |
Messgerät, Elektrodenständer, Univ. Netzadapter (90–240 V, 50/60 Hz) | Standard-Set | N/A | N/A | N/A | |||||
15524693
|
Fisherbrand™
13-636-AE151 |
Schulungsset mit Sonde und Ständer | Bildungsset | N/A | N/A | N/A | |||||
15534693
|
Fisherbrand™
13-636-AE152 |
Messgerät, pH-Wert-Elektrode mit doppeltem Diaphragma, Temperaturfühler und Ständer | Bio Set | N/A | N/A | N/A | |||||
15544693
|
Fisherbrand™
13-636-AE153 |
13-620-AE6 3-in-1-Einzeldiaphragma-Gelelektrode (pH/ATC) | 3-in-1-Set | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Die Accumet AE150 pH-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -aufzeichnung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur oder mV und Temperatur.
- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
- Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
- Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV über ± 200 mV | |
0 bis 14 | |
± 0.1 mV (± 199.9 mV), ± 1 mV über ± 200 mV | |
0,1 °C | |
100 Datensätze | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50- 60 Hz) |
Aufzeichnungsgerät (±2000 mV) | |
± 1999 | |
0,0 °C° bis 100,0 °C° | |
Abgleich in 0.1 °C-Schritten, Abgleichbereich: ±5 °C | |
BNC, 2.5 mm-Phonostecker, US-Standardanschluss (Referenzelektrode), Erdung |