Learn More
Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150
Bietet grundlegende Funktionen für routinemäßige pH-Wert-Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu einem kostengünstigen Preis
Marke: Fisherbrand™ 13-636-AE152
Beinhaltet: pH-Elektrode mit doppeltem Diaphragma, Temperaturfühler und Ständer
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Die Accumet AE150 pH-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -aufzeichnung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur oder mV und Temperatur.
- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
- Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
- Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
Serviceleistungen
3 Jahre auf das Messgerät
Spezifikation
Doppel-Diaphragma pH-Elektrode, Temperaturfühler und Ständer | |
Aufzeichnungsgerät (±2000 mV) | |
0.01 | |
± 0.1 mV (± 199.9 mV), ± 1 mV über ± 200 mV | |
0,0 °C° bis 100,0 °C° | |
Abgleich in 0.1 °C-Schritten, Abgleichbereich: ±5 °C | |
BNC, 2.5 mm-Phonostecker, US-Standardanschluss (Referenzelektrode), Erdung | |
Automatisch oder manuell (0 bis 100 °C) | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50- 60 Hz) |
± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV über ± 200 mV | |
0 bis 14 | |
± 1999 mV | |
USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 | |
0,1 °C | |
100 Datensätze | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Bio Set |