Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 μm
BIOPHARMA
Verwenden Sie die 1,5 μm großen Solid-Core-Partikel in diesen Säulen mit dem Vanquish UHPLC-System für einzigartige hocheffiziente, hochauflösende Analysen.
879.42 € - 1300.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Partikelgröße 1,5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 80 Å
Oberfläche 110 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15509640
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
27101-052130
50 mm
879.42 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15428060
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
27101-152130
150 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15418060
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
27101-102130
100 mm
953.76 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+-UHPLC-Säulen mit hocheffizienten 1,5 μm großen Solid-Core-Partikeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Auf der Grundlage der hochmodernen Core Enhanced Technology™ bietet diese Säule der nächsten Generation mit Partikelgrößen unter 2 μm besonders kurze Diffusionspfade mit äußerst effizienten Trennungen. Diese hohe Effizienz ermöglicht eine schnelle Trennung und Auflösung komplexer Gemische. In Verbindung mit Vanquish-Systemen liefern diese Säulen mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen und verbessern dadurch Arbeitsabläufe und Produktivität.
Spezifikation
Spezifikation
2,1 mm
2 bis 9
110 m²/g
L1
6,50 %
Ja
1,5 μm
80 Å
70 °C
C18
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.