Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 μm
BIOPHARMA
Verwenden Sie die 1,5 μm großen Solid-Core-Partikel in diesen Säulen mit dem Vanquish UHPLC-System für einzigartige hocheffiziente, hochauflösende Analysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 27101-102130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15418060
  • 1054.46 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+-UHPLC-Säulen mit hocheffizienten 1,5 μm großen Solid-Core-Partikeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Auf der Grundlage der hochmodernen Core Enhanced Technology™ bietet diese Säule der nächsten Generation mit Partikelgrößen unter 2 μm besonders kurze Diffusionspfade mit äußerst effizienten Trennungen. Diese hohe Effizienz ermöglicht eine schnelle Trennung und Auflösung komplexer Gemische. In Verbindung mit Vanquish-Systemen liefern diese Säulen mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen und verbessern dadurch Arbeitsabläufe und Produktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,1 bis 0,6 ml/min
100 mm
Sphärisch, fester Kern
2 bis 9
110 m²/g
L1
Accucore
6,50 %
Ja
Bio-LC
2,1 mm
UHPLC
21756 psi (1500 bar)
1,5 μm
80 Å
70 °C
C18
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.