Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C8 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
507.44 € - 970.75 €
Spezifikation
Partikelgröße | 2,6 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 80 Å |
Oberfläche | 130 m²/g |
Temperatur | 70 °C |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12566279
|
Thermo Scientific™
17226-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
589.07 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12576279
|
Thermo Scientific™
17226-033030 |
2,6 μm | 3 mm | 30 mm |
589.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12576289
|
Thermo Scientific™
17226-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12566289
|
Thermo Scientific™
17226-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12556289
|
Thermo Scientific™
17226-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
961.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12546289
|
Thermo Scientific™
17226-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12536289
|
Thermo Scientific™
17226-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12526289
|
Thermo Scientific™
17226-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12596279
|
Thermo Scientific™
17226-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12506299
|
Thermo Scientific™
17226-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
547.20 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12596289
|
Thermo Scientific™
17226-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12586289
|
Thermo Scientific™
17226-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12516289
|
Thermo Scientific™
17226-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12506289
|
Thermo Scientific™
17226-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Erzielen Sie schnellere Trennungen und eine bessere Auflösung bei niedrigen Gegendrücken mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C8-LC-Säulen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine hohe Effizienz und Kompatibilität sowohl mit HPLC- als auch UHPLC-Plattformen. Die hohe Belegung mit C8 gebundenen Phasen bietet optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Geringere hydrophobe Retention- Empfohlen für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
- 2,6-μm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-μm-Solid-Core-Partike und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-μm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 μm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C8 | |
5 % | |
Umkehrphase |
2 bis 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.