Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C8 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 17226-104630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Erzielen Sie schnellere Trennungen und eine bessere Auflösung bei niedrigen Gegendrücken mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C8-LC-Säulen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine hohe Effizienz und Kompatibilität sowohl mit HPLC- als auch UHPLC-Plattformen. Die hohe Belegung mit C8 gebundenen Phasen bietet optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Geringere hydrophobe Retention- Empfohlen für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
- 2,6 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten ohne die Erzeugung übermäßiger Gegendrücke.
- 2,6 µm große Solid-Core-Partikel und enger Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6 µm große Solid-Core-Partikel für geringere Gegendrücke als bei UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C8 | |
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.