Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Mixed-Mode-Säulen für die gleichzeitige Trennung von pharmazeutischen Wirkstoffen und ihren Gegenionen mit hoher Effizienz.
291.53 € - 1139.78 €
Spezifikation
Max. Druck | 4500 psi (310 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2,5 bis 7 |
Porengröße | 300 Å |
Oberfläche | 100 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11371943
|
Thermo Scientific™
071387 |
100 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11381943
|
Thermo Scientific™
071388 |
50 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11391943
|
Thermo Scientific™
071389 |
100 mm | 2,1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11362073
|
Thermo Scientific™
075563 |
150 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11372073
|
Thermo Scientific™
075564 |
150 mm | 2,1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11382073
|
Thermo Scientific™
075565 |
50 mm | 2,1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11321953
|
Thermo Scientific™
071391 |
10 mm | 2,1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11301953
|
Thermo Scientific™
071390 |
10 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
Trennen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1-LC-Säulen gleichzeitig pharmazeutische Wirkstoffe und deren Gegenionen. Eine einzigartige trimodale Oberflächenchemie bietet gleichzeitige Umkehrphasen-, Kationen- und Anionenaustausch-Funktionen und ermöglicht maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung. Optimieren Sie einfach durch Anpassen der Pufferkonzentration der mobilen Phase, des pH-Werts und des Lösungsmittelgehalts die Selektivität – entweder aller Werte gemeinsam oder unabhängig voneinander – zur Beschleunigung von chromatographischen Trennungen und Steigerung der Produktivität.
Die stationäre Acclaim Trinity P1 Phase auf Basis der Nanopolymer-Silika-Hybrid-Technologie (NSH) besteht aus hochreinen porösen, sphärischen Silikapartikeln von 3 μm Größe und ist mit geladenen Nanopolymer-Perlen beschichtet. Die einzigartige Oberflächenchemie umfasst einen inneren Porenbereich, der durch eine organische Schicht modifiziert ist und sowohl Umkehrphasen- als auch Anionenaustausch-Eigenschaften bietet. Umgekehrt ist die äußere Porenoberfläche durch die Kationenaustausch-Funktionalität zur Erzielung einer herausragenden chromatografischen Leistung modifiziert.Herausragende Leistung bei pharmazeutischen Anwendungen
- Hervorragende Selektivität zur gleichzeitigen Trennung von medizinisch wirksamen Bestandteilen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Gegenionen (basische, neutrale und saure Analyten)
- Effektive Retention von hydrophilen ionischen und ionisierbaren Analyten ohne Reagenzien mit Ionenpaarbindung
- Eindeutige räumliche Trennung der Anionen- und Kationenaustauschbereiche
- Flexible Methodenentwicklung mit unabhängiger Steuerung der einzelnen Retentionsmechanismen
- Geringes Säulenbluten; kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), Detektion des aufgeladenen Aerosols (Charged Aerosol Detection, CAD) und Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektoren (ELSD)
- Erhältlich mit 2,1 und 3,0 mm Durchmesser und 50, 100 und 150 mm Länge
Informationen zur Familie der Acclaim Specialty HPLC-Säulen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung bei hoher Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
4500 psi (310 bar) | |
2,5 bis 7 | |
100 m²/g | |
Umkehrphase/Anionenaustausch/Kationenaustausch | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase und Ionenaustausch |
3 μm | |
300 Å | |
45 °C | |
Acclaim | |
Geschützt | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.