Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11372073 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11372073
Marke: Thermo Scientific™ 075564
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Mixed-Mode-Säulen für die gleichzeitige Trennung von pharmazeutischen Wirkstoffen und ihren Gegenionen mit hoher Effizienz.
Trennen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1-LC-Säulen gleichzeitig pharmazeutische Wirkstoffe und deren Gegenionen. Eine einzigartige trimodale Oberflächenchemie bietet gleichzeitige Umkehrphasen-, Kationen- und Anionenaustausch-Funktionen und ermöglicht maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung. Optimieren Sie einfach durch Anpassen der Pufferkonzentration der mobilen Phase, des pH-Werts und des Lösungsmittelgehalts die Selektivität – entweder aller Werte gemeinsam oder unabhängig voneinander – zur Beschleunigung von chromatographischen Trennungen und Steigerung der Produktivität.
Die stationäre Acclaim Trinity P1 Phase auf Basis der Nanopolymer-Silika-Hybrid-Technologie (NSH) besteht aus hochreinen porösen, sphärischen Silikapartikeln von 3 μm Größe und ist mit geladenen Nanopolymer-Perlen beschichtet. Die einzigartige Oberflächenchemie umfasst einen inneren Porenbereich, der durch eine organische Schicht modifiziert ist und sowohl Umkehrphasen- als auch Anionenaustausch-Eigenschaften bietet. Umgekehrt ist die äußere Porenoberfläche durch die Kationenaustausch-Funktionalität zur Erzielung einer herausragenden chromatografischen Leistung modifiziert.
Herausragende Leistung bei pharmazeutischen Anwendungen
  • Hervorragende Selektivität zur gleichzeitigen Trennung von medizinisch wirksamen Bestandteilen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Gegenionen (basische, neutrale und saure Analyten)
  • Effektive Retention hydrophiler ionischer und ionisierbarer Analyten ohne Reagenzien mit Ionenpaarbindung
  • Eindeutige räumliche Trennung der Anionen- und Kationenaustauschbereiche
  • Flexible Methodenentwicklung mit unabhängiger Steuerung der einzelnen Retentionsmechanismen
  • Geringes Säulenbluten; kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), Charged-Aerosol-Detektion (CAD) und Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektoren (ELSD)
  • Erhältlich mit 2,1 und 3,0 mm Durchmesser und 50, 100 und 150 mm Länge
Ergänzen Sie die Acclaim Trinity P1 Säule mit der Acclaim Trinity P2 Säule, um eine Komplettlösung zur pharmazeutischen Gegenionen-Analyse durch HPLC zu erhalten. Verwenden Sie die Acclaim Trinity P2-Säule zur Trennung von Gegenionen, einschließlich monovalenter und divalenter Kationen und Anionen.
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung bei hoher Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peakformen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit ELSD, UV-Detektor
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2,5 bis 7
Porengröße 300 Å
Menge Each
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 45 °C
Stationäre Phase Umkehrphase/Anionenaustausch/Kationenaustausch
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Geschützt
Phase Umkehrphase und Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.