Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WAX-1 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen.
234.97 € - 5663.64 €
Spezifikation
pH | 2,5 bis 7,5 |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
USP-Typ | L78 |
Produktlinie | Acclaim |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11351883
|
Thermo Scientific™
064984 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
869.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11361883
|
Thermo Scientific™
064985 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
1017.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11311903
|
Thermo Scientific™
067084 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
877.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11341963
|
Thermo Scientific™
071909 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
234.97 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11321963
|
Thermo Scientific™
071908 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
750.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11351943
|
Thermo Scientific™
070089 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
943.14 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11341943
|
Thermo Scientific™
070088 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
943.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11391923
|
Thermo Scientific™
069704 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
234.97 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11321733
|
Thermo Scientific™
069686 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
234.97 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15624128
|
Thermo Scientific™
088785 |
250 mm | 10 mm | 5 μm |
5663.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen. Die stationäre Phase auf Kieselgelbasis verfügt über eine hydrophobe Alkylkette mit einem ionisierbaren Ende, das sowohl hydrophobe Umkehrphasen- als auch schwache Anionenaustauscheigenschaften bietet. Diese einzigartige Chemie erzeugt einen Multimode-Trennungsmechanismus für die gleichzeitige Trennung von sauren, basischen und neutralen Molekülen. Die Selektivität ist durch Änderungen der Ionenstärke, des pH-Werts oder des Gehalts an organischen Lösungsmitteln vollständig einstellbar.
Ideale Selektivität für die Trennung von anionischen Molekülen- Multimodaler Retentionsmechanismus: Umkehrphasen, schwacher Anionenaustausch und HILIC-Modus
- Differenzierung von Molekülen mit ähnlicher Hydrophobität, wie z. B. hydrophile organische Säuren
- Selektivität entgegengesetzt zu Umkehrphasensäulen
- Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Symmetrie
- Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und 5 μm mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Spezifikation
2,5 bis 7,5 | |
300 m²/g | |
Acclaim | |
Umkehrphase, Ionenaustausch, HILIC |
120 Å | |
L78 | |
Mixed-Mode | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.