Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WAX-1 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11311903 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
10 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. 11311903
Brand: Thermo Scientific™ 067084
Only null left
Add to basket
Add to basket
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen.
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen. Die stationäre Phase auf Kieselgelbasis verfügt über eine hydrophobe Alkylkette mit einem ionisierbaren Ende, das sowohl hydrophobe Umkehrphasen- als auch schwache Anionenaustauscheigenschaften bietet. Diese einzigartige Chemie erzeugt einen Multimode-Trennungsmechanismus für die gleichzeitige Trennung von sauren, basischen und neutralen Molekülen. Die Selektivität ist durch Änderungen der Ionenstärke, des pH-Werts oder des Gehalts an organischen Lösungsmitteln vollständig einstellbar.
Ideale Selektivität für die Trennung von anionischen Molekülen
  • Multimodaler Retentionsmechanismus: Umkehrphasen, schwacher Anionenaustausch und HILIC-Modus
  • Differenzierung von Molekülen mit ähnlicher Hydrophobität, wie z. B. hydrophile organische Säuren
  • Selektivität entgegengesetzt zu Umkehrphasensäulen
  • Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Symmetrie
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und 5 μm mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 50 °C
USP-Typ L78
Stationäre Phase Hydrophobe Alkylkette mit ionisierbarem Terminus
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Geschützt
Phase Umkehrphase, Ionenaustausch, HILIC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.