Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hochauflösende Trypton-Analyse, Analyse von natürlichem und synthetischem Peptid. Die hohe Ladekapazität ist außergewöhnlich für geringe Mengen von Peptiden in komplexen Proteomik-Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 164750
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17294434
  • 628.13 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18-LC-Säulen verfügen über eine hohe Beladungskapazität und eignen sich hervorragend für die Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben. PepMap LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung.
  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
  • Vormontierte nanoViper Säuleneinlassanschlüsse zur einfachen Einrichtung der Säulen
Wesentliche Vorteile der nanoViper Fittings
  • Einfache Handhabung, keine Beutel für kleine Kapillaren
  • Montage ohne Werkzeug
  • Keine Säulenbeschädigung durch zu festes Anziehen: widerstandsfähig gegen Drücke bis zu 1.000 bar und kompatibel mit Ventilen und Verbindungsstücken von Drittanbietern
  • Keine Fehler bei Versuchen aufgrund schlechter Anschlüsse
Ideal für hochaufgelöstes Peptid-Mapping von tryptischen, natürlichen und synthetischen Peptiden sowie für das LC-MS/MS-Peptid-Mapping für die Proteinidentifizierung, Biomarkersuche und Systembiologie.
  • Hohe Beladungskapazität
  • Zur Analyse schwach konzentrierter Peptide, die häufig in komplexen proteomischen Proben vorkommen
  • Wählen Sie die für Ihren Durchsatz, die Empfindlichkeit und die Menge der verfügbaren Probe adäquate Säulenlänge und den Innendurchmesser aus
  • Verfügbare Längen: 50, 150, 250, 500 mm; verfügbare Innendurchmesser: 50, 75, 300 und 1.000 µm
  • Überragende Protein- und Peptidtrennungen
  • LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte und ermöglicht so eine größere MS-Empfindlichkeit
  • Ausgezeichnete Trennleistung
  • Überragende Auflösung und Rückgewinnung
  • Einfache Installation durch nanoViper™ Fingertight-Fittings
PepMap Nano-Säulen sind auch vormontiert erhältlich – mit Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Fitting für eine totvolumenfreie Verbindung bis 1.000 bar.
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
  • Widersteht einem Druck von bis zu 1.000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 µm), Kapillar- (300 µm) und Mikro-Säulen (1.000 µm) eignen sich hervorragend zur Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikrosäule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Verwenden Sie PepMap Trap-Säulen zur Entsalzung und Vorkonzentrierung von Peptiden vor der LC-Trennung mittels MS-Detektion. Die Trap-Säulen bieten eine hohe Effizienz für eindimensionale Peptid-Mapping-Experimente und 2D-LC-Analysen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trap-Säule, NanoViper
UltiMate 3000 RSLC Nano System
7250 psi (500 bar)
2 bis 8
Packung mit 2 Stück
60 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Peptid-Analyse
Umkehrphase
20 mm
0,1 mm
150 mm
5 μm
100 Å
450 m2/g
L1
nanoLC
15 %
Ja
Trap-Säule
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.