Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hochauflösende Trypton-Analyse, Analyse von natürlichem und synthetischem Peptid. Die hohe Ladekapazität ist außergewöhnlich für geringe Mengen von Peptiden in komplexen Proteomik-Proben.
287.64 € - 1489.01 €
Spezifikation
Porengröße | 100 Å |
---|---|
USP-Typ | L1 |
Stationäre Phase | C18 |
Phase | Umkehrphase |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11342263
|
Thermo Scientific™
164567 |
50 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
11352263
|
Thermo Scientific™
164568 |
150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule |
1189.41 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11362263
|
Thermo Scientific™
164569 |
250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule |
1298.71 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11372263
|
Thermo Scientific™
164570 |
500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule |
1489.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11302273
|
Thermo Scientific™
164572 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | Analysesäule |
889.81 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11312113
|
Thermo Scientific™
160434 |
5 mm | 1 mm | 5 μm | Trap-Kartusche |
559.34 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11362113
|
Thermo Scientific™
160454 |
5 mm | 0,3 mm | 5 μm | Trap-Kartusche | N/A | |||
11322113
|
Thermo Scientific™
160438 |
15 mm | 1 mm | 5 μm | Trap-Kartusche | N/A | |||
11382243
|
Thermo Scientific™
164197 |
150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Trap-Säule | N/A | |||
11332253
|
Thermo Scientific™
164213 |
150 mm | 0,2 mm | 5 μm | Trap-Säule |
328.42 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11392243
|
Thermo Scientific™
164199 |
150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Trap-Säule |
402.48 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11352103
|
Thermo Scientific™
160323 |
150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analysesäule | N/A | |||
11362103
|
Thermo Scientific™
160326 |
250 mm | 0,075 mm | 5 μm | Analysesäule | N/A | |||
11352023
|
Thermo Scientific™
164562 |
150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
11372013
|
Thermo Scientific™
164537 |
150 mm | 0,3 mm | 2 μm | Analysesäule |
880.81 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11392253
|
Thermo Scientific™
164563 |
50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
11382013
|
Thermo Scientific™
164540 |
500 mm | 0,75 mm | 2 μm | Analysesäule | N/A | |||
11342013
|
Thermo Scientific™
164534 |
150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Analysesäule |
1150.73 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11342023
|
Thermo Scientific™
164561 |
50 mm | 0,05 mm | 2 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
11332023
|
Thermo Scientific™
164560 |
50 mm | 0,3 mm | 2 μm | Analysesäule |
898.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15597520
|
Thermo Scientific™
164941 |
250 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analysesäule |
1272.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11352013
|
Thermo Scientific™
164535 |
150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Trap-Säule |
628.13 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11392263
|
Thermo Scientific™
164571 |
150 mm | 0,3 mm | 3 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
15810705
|
Thermo Scientific™
164738 |
150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Analysesäule | N/A | |||
15820705
|
Thermo Scientific™
164739 |
500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule | N/A | |||
15567530
|
Thermo Scientific™
164942 |
500 mm | 0,075 mm | 2 μm | Analysesäule |
1462.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15572920
|
Thermo Scientific™
164939 |
750 mm | 0,075 mm | 2 μm | HPLC-Analysesäule | N/A | |||
15800705
|
Thermo Scientific™
164454 |
50 mm | 1 mm | 2 μm | Analysesäule, NanoViper |
1431.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15588090
|
Thermo Scientific™
164946 |
70 mm | 75 μm | 3 μm | Trap-Säule |
611.04 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12739835
|
Thermo Scientific™
164704 |
150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Analysesäule | N/A | |||
15527660
|
Thermo Scientific™
164943 |
150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Analysesäule |
1116.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11382253
|
Thermo Scientific™
164261 |
250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule | N/A | |||
11342103
|
Thermo Scientific™
160321 |
150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Analysesäule | N/A | |||
11312263
|
Thermo Scientific™
164564 |
150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Trap-Säule | N/A | |||
15517460
|
Thermo Scientific™
164940 |
150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Analysesäule |
1094.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17294434
|
Thermo Scientific™
164750 |
150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Trap-Säule |
628.13 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17204444
|
Thermo Scientific™
164751 |
150 mm | 0,3 mm | 3 μm | Analysesäule, NanoViper | N/A | |||
15518080
|
Thermo Scientific™
164944 |
250 mm | 0,05 mm | 2 μm | Säule |
1276.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15588080
|
Thermo Scientific™
164945 |
500 mm | 0,05 mm | 2 μm | Säule |
1460.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18-LC-Säulen verfügen über eine hohe Beladungskapazität und eignen sich hervorragend für die Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben. PepMap LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung.
- Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
- Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
- Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert Ionenunterdrückungseffekte
- Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
- Vormontierte nanoViper Säuleneinlassanschlüsse zur einfachen Einrichtung der Säulen
Wesentliche Vorteile der nanoViper Fittings
- Einfache Handhabung, keine Beutel für kleine Kapillaren
- Montage ohne Werkzeug
- Keine Säulenbeschädigung durch zu festes Anziehen: widerstandsfähig gegen Drücke bis zu 1.000 bar und kompatibel mit Ventilen und Verbindungsstücken von Drittanbietern
- Keine Fehler bei Versuchen aufgrund schlechter Anschlüsse
Ideal für hochaufgelöstes Peptid-Mapping von tryptischen, natürlichen und synthetischen Peptiden sowie für das LC-MS/MS-Peptid-Mapping für die Proteinidentifizierung, Biomarkersuche und Systembiologie.
- Hohe Beladungskapazität
- Zur Analyse schwach konzentrierter Peptide, die häufig in komplexen proteomischen Proben vorkommen
- Wählen Sie die für Ihren Durchsatz, die Empfindlichkeit und die Menge der verfügbaren Probe adäquate Säulenlänge und den Innendurchmesser aus
- Verfügbare Längen: 50, 150, 250, 500 mm; verfügbare Innendurchmesser: 50, 75, 300 und 1.000 µm
- Überragende Protein- und Peptidtrennungen
- LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte und ermöglicht so eine größere MS-Empfindlichkeit
- Ausgezeichnete Trennleistung
- Überragende Auflösung und Rückgewinnung
- Einfache Installation durch nanoViper™ Fingertight-Fittings
PepMap Nano-Säulen sind auch vormontiert erhältlich – mit Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Fitting für eine totvolumenfreie Verbindung bis 1.000 bar.
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
- Widersteht einem Druck von bis zu 1.000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 µm), Kapillar- (300 µm) und Mikro-Säulen (1.000 µm) eignen sich hervorragend zur Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikrosäule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Verwenden Sie PepMap Trap-Säulen zur Entsalzung und Vorkonzentrierung von Peptiden vor der LC-Trennung mittels MS-Detektion. Die Trap-Säulen bieten eine hohe Effizienz für eindimensionale Peptid-Mapping-Experimente und 2D-LC-Analysen.
Spezifikation
100 Å | |
L1 | |
C18 | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.