Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hochauflösende Trypton-Analyse, Analyse von natürlichem und synthetischem Peptid. Die hohe Ladekapazität ist außergewöhnlich für geringe Mengen von Peptiden in komplexen Proteomik-Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 164569
Beschreibung
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18-LC-Säulen verfügen über eine hohe Beladungskapazität und eignen sich hervorragend für die Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben. PepMap LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung.
- Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
- Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
- Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert Ionenunterdrückungseffekte
- Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
- Vormontierte nanoViper Säuleneinlassanschlüsse zur einfachen Einrichtung der Säulen
Wesentliche Vorteile der nanoViper Fittings
- Einfache Handhabung, keine Beutel für kleine Kapillaren
- Montage ohne Werkzeug
- Keine Säulenbeschädigung durch zu festes Anziehen: widerstandsfähig gegen Drücke bis zu 1.000 bar und kompatibel mit Ventilen und Verbindungsstücken von Drittanbietern
- Keine Fehler bei Versuchen aufgrund schlechter Anschlüsse
Ideal für hochaufgelöstes Peptid-Mapping von tryptischen, natürlichen und synthetischen Peptiden sowie für das LC-MS/MS-Peptid-Mapping für die Proteinidentifizierung, Biomarkersuche und Systembiologie.
- Hohe Beladungskapazität
- Zur Analyse schwach konzentrierter Peptide, die häufig in komplexen proteomischen Proben vorkommen
- Wählen Sie die für Ihren Durchsatz, die Empfindlichkeit und die Menge der verfügbaren Probe adäquate Säulenlänge und den Innendurchmesser aus
- Verfügbare Längen: 50, 150, 250, 500 mm; verfügbare Innendurchmesser: 50, 75, 300 und 1.000 µm
- Überragende Protein- und Peptidtrennungen
- LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte und ermöglicht so eine größere MS-Empfindlichkeit
- Ausgezeichnete Trennleistung
- Überragende Auflösung und Rückgewinnung
- Einfache Installation durch nanoViper™ Fingertight-Fittings
PepMap Nano-Säulen sind auch vormontiert erhältlich – mit Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Fitting für eine totvolumenfreie Verbindung bis 1.000 bar.
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
- Widersteht einem Druck von bis zu 1.000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 µm), Kapillar- (300 µm) und Mikro-Säulen (1.000 µm) eignen sich hervorragend zur Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikrosäule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Verwenden Sie PepMap Trap-Säulen zur Entsalzung und Vorkonzentrierung von Peptiden vor der LC-Trennung mittels MS-Detektion. Die Trap-Säulen bieten eine hohe Effizienz für eindimensionale Peptid-Mapping-Experimente und 2D-LC-Analysen.
Spezifikation
Analysesäule, NanoViper | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
7250 psi (500 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
L1 | |
nanoLC | |
15 % | |
Ja | |
Quarzglas |
0,075 mm | |
250 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.