Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hochauflösende Trypton-Analyse, Analyse von natürlichem und synthetischem Peptid. Die hohe Ladekapazität ist außergewöhnlich für geringe Mengen von Peptiden in komplexen Proteomik-Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 160326
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11362103
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18-LC-Säulen verfügen über eine hohe Beladungskapazität und eignen sich hervorragend für die Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben. PepMap LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung.
  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
  • Vormontierte nanoViper Säuleneinlass-Fittings für die einfache Einrichtung der Säulen
Wesentliche Vorteile der nanoViper Fittings
  • Einfache Handhabung, keine Beutel für kleine Kapillaren
  • Montage ohne Werkzeug
  • Keine Säulenbeschädigung durch zu festes Anziehen: widerstandsfähig gegen Drücke bis zu 1.000 bar und kompatibel mit Ventilen und Verbindungsstücken von Drittanbietern
  • Keine Fehler bei Versuchen aufgrund schlechter Anschlüsse
Ideal für hochaufgelöstes Peptid-Mapping von tryptischen, natürlichen und synthetischen Peptiden sowie für das LC-MS/MS-Peptid-Mapping für die Proteinidentifizierung, Biomarkersuche und Systembiologie.
  • Hohe Beladungskapazität
  • Für die Analyse von schwach konzentrierten Peptiden, die häufig in komplexen proteomischen Proben vorkommen
  • Wählen Sie die Säulenlänge und den Innendurchmesser aus, die für Ihren Durchsatz, die Empfindlichkeit und die Menge der verfügbaren Probe angemessen sind
  • Verfügbare Längen: 50, 150, 250, 500 mm lang; verfügbare Innendurchmesser: 50, 75, 300 und 1.000 µm
  • Überragende Protein- und Peptidtrennungen
  • LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte für eine verbesserte MS-Empfindlichkeit
  • Ausgezeichnete Trennleistung
  • Überragende Auflösung und Rückgewinnung
  • Einfache Installation durch nanoViper™ Fingertight-Anschlüsse
PepMap Nano-Säulen sind auch vormontiert erhältlich – mit Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Anschluss für eine totvolumenfreie Verbindung bis 1.000 bar.
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
  • Widersteht Drücken von bis zu 1.000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 µm), Kapillar -(300 µm) und Mikro- (1.000 µm) Säulen eignen sich ideal für die Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikrosäule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Verwenden Sie PepMap Trap-Säulen für die Entsalzung und Vorkonzentrierung von Peptiden vor der LC-Trennung mittels MS-Detektion. Die Trap-Säulen bieten die höchste Effizienz für eindimensionale Peptid-Mapping-Experimente und 2D-LC-Analysen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
5 μm
100 Å
60 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Analysesäule
0,075 mm
7250 psi (500 bar)
2 bis 8
450 m²/g
L1
nanoLC
15 %
Ja
Quarzglas
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.