Learn More
Macherey-Nagel™ Anschlussschrauben f. Säulen (VE=5 Stck.)
Macherey-Nagel™-Zubehör für HPLC-Säulen aus Edelstahl umfassen: Säulenendkappen aus Kunststoff, Kapillaranschlüsse (100 mm x 1/16 Zoll x 0.25 mm), 1/16 Zoll-Muttern zum Anschluss von Kapillaren und 1/16 Zoll-Ferrulen.
37.95 € - 118.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10082691
|
Macherey-Nagel™
718582 |
Sicherungsschraube |
37.95 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10543412
|
Macherey-Nagel™
718583 |
Endschraube |
42.95 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10085711
|
Macherey-Nagel™
718584 |
Schneidkonuspassungen |
42.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10072981
|
Macherey-Nagel™
718637 |
Kapillar-Verbinder |
118.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Edelstahlsäulen werden am häufigsten in der HPLC verwendet. Das Material ist korrosionsbeständig, druckbeständig und mechanisch einfach zu bearbeiten.