Learn More
Macherey-Nagel™ Anschlussschrauben f. Säulen (VE=5 Stck.)
Macherey-Nagel™-Zubehör für HPLC-Säulen aus Edelstahl umfassen: Säulenendkappen aus Kunststoff, Kapillaranschlüsse (100 mm x 1/16 Zoll x 0.25 mm), 1/16 Zoll-Muttern zum Anschluss von Kapillaren und 1/16 Zoll-Ferrulen.
Marke: Macherey-Nagel™ 718637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Edelstahlsäulen werden am häufigsten in der HPLC verwendet. Das Material ist korrosionsbeständig, druckbeständig und mechanisch einfach zu bearbeiten.
Spezifikation
Kapillar-Verbinder | |
Anschluss von Kapillaren | |
1 pro St. | |
Einheitentyp 1: 100 Mm x 1/16 in. X 0.25 mm |
Silber | |
Einheitentyp 1 | |
2 Muttern und Ferrulen | |
Edelstahl |