Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Heiz-/Kühl-Mini-Schüttler
Optionales Zubehör zur Erweiterung des Fisher Scientific Mini-Schüttlers mit Kühl- und Heizfunktion
99.70 € - 118.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15524090
|
Fisherbrand™
88861108 |
9 x 21 mm-Block für Röhrchen mit 20 mm Durchmesser; Well: Durchmesser 21.7 mm, Länge .45 mm |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15584080
|
Fisherbrand™
88861104 |
Block für 20 x 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells 11,1 mm Durchmesser x 39,1 mm Tiefe |
99.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15594080
|
Fisherbrand™
88861105 |
Block für 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells: Durchmesser 11.5 mm, Länge 38.1 mm |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15504090
|
Fisherbrand™
88861106 |
Block für 12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden; Wells: Durchmesser 17.1 mm, Länge 44.5 mm |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15514090
|
Fisherbrand™
88861107 |
Block für 5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden; Wells: Durchmesser 29 mm, Länge 47.6 mm |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Heiz-/Kühl-Mini-Schüttler