Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Heiz-/Kühl-Mini-Schüttler
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch
20 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
20 x 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch
9 x 21 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 20 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
| Produkttyp | Tube Block |
| Beschreibung | Block für 20 x 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells 11,1 mm Durchmesser x 39,1 mm Tiefe |