Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
505.00 € - 943.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 |
---|---|
Material | Silicone |
Typ | Access Port |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30238338
|
BINDER™
8012-2473 |
30 mm | 1 on Left Side |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238219
|
BINDER™
8012-2474 |
50 mm | 1 on Left Side |
589.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238257
|
BINDER™
8012-2475 |
100 mm | 1 on Left Side |
943.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238239
|
BINDER™
8012-2476 |
30 mm | 1 on Right Side |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238382
|
BINDER™
8012-2477 |
50 mm | 1 on Right Side |
589.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238290
|
BINDER™
8012-2478 |
100 mm | 1 on Right Side |
943.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238370
|
BINDER™
8012-2479 |
50 mm | 1 on Top |
589.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238301
|
BINDER™
8012-2480 |
100 mm | 1 on Top |
943.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30238355
|
BINDER™
8012-2498 |
30 mm | 1 on Top |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spezifikation
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Silicone | |
Access Port |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Access Port