Learn More
Fisherbrand™ HALTERUNG TRICLAMP BLAU
Passt dank des Drehverschlusses an Tischplatten, Labortische und Regale. Fisherbrand™ Clamp-ette™ Pipettenhalter sind Klemmen aus Polypropylen für Mikropipetten.
Marke: Fisherbrand™ HS20162A
43.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Chemikalienbeständiges Polypropylen
- Für die meisten handelsüblichen Pipetten geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Pipettenhalter | |
Pipetten (3) | |
3 | |
No | |
157 x 120 x 95 mm | |
6.2 in. | |
4,7 in. | |
3.7 in. |
Blau | |
Polypropylene | |
Keine | |
Unsteril | |
15.7 cm | |
12 cm | |
9.5 cm |