Learn More
Fisherbrand™ MANUAL PIPET RACK
Halten Sie 0.1 bis 50 ml-Pipetten oder Dosen in Reichweite und verhindern Sie Beschädigungen und Unordnung. Das Fisherbrand™ ABS-Pipettengestell enthält zwei abnehmbare Zusätze, die Pipettenkolben, Füller und Pumpen aufnehmen.
Marke: Fisherbrand™ HS20612
90.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vier abgewinkelte Fächer
- ABS-Kunststoffkonstruktion
- Ausgeschnittenes Sichtfenster mit zwei abnehmbaren Aufsätzen zur Aufnahme von Pipettenkolben, Füllern und Pumpen
- Abmessungen: 291 x 88 x 401 mm
Spezifikation
Zwei abnehmbare Aufsätze zur Aufnahme von Pipettenkolben, Füllern und Pumpen | |
Glas- und Kunststoffpipetten | |
Je 1 | |
88 mm |
Pipettengestell | |
ABS-Kunststoff | |
291 mm | |
401 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%