Learn More
Molecular Probes™ AbC™ Anti-Mouse Bead Kit
AbC™ Anti-Maus Bead Kit
Marke: Molecular Probes™ A10344
252.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das AbC™ Anti-Mouse Antibody Compensation Bead Kit bietet für jeden Laser in der Durchflusszytometrie eine übereinstimmende, präzise und einfache Methode zur Einstellung der Kompensation bei der Verwendung fluorochromkonjugierter Maus-Antikörper.Eine präzise Kompensation ist für eine effektive Mehrfarbenanalyse in der Durchflusszytometrie von entscheidender Bedeutung. Häufig sind zellbasierte Kompensationskontrollen jedoch nicht vollständig wirksam, da viele Antigene nicht hochexprimiert sind und schwach gefärbte Zellen zu ungenauen Kompensationseinstellungen führen können. Das AbC™ Anti-Maus-Bead-Kit wurde entwickelt, um dieses Problem zu beheben.
Funktionsweise
Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrokugeln, die fluoreszierende Antikörperkonjugate binden können (positive Kompensationsbeads) oder inert sind (negative Kompensationsbeads). Nach dem Mischen mit einem fluorophorkonjugierten Maus-Antikörper bieten die beiden Komponenten eine eindeutige Positivkontrolle mit hohem Signal und einer geeigneten negativen Population, mit der dann die Kompensation unabhängig von der Intensität der Zellen im eigentlichen Experiment richtig eingestellt werden kann.
Spezies-Reaktivität
Das AbC™ Anti-Mouse Bead Kit eignet sich ideal für die Kompensation mit allen Isotypen von Maus-Immunglobulinen (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM).
Maximale Laserkompatibilität
Alle AbC™ Kompensationsbead-Kits eignen sich ideal für die Verwendung mit jeder Anregungsquelle, einschließlich des 405-nm-Lasers, der in der Vergangenheit aufgrund seiner Autofluoreszenz höhere Hintergrundsignale geliefert hat als andere auf dem Markt erhältliche Kits.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen AbC™ Capture-Beads und 1 Fläschchen mit negativen Beads. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
6 μm | |
Durchflusszytometer | |
100 tests | |
Raumtemperatur | |
CompenFlow™, Molecular Probes™ |
Fluoreszent | |
beliebige Laser (UV bis 633/635) | |
Röhrchen | |
1 Kit | |
Oberfläche | |
Kompensations-Beads |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.