Learn More
Tocris Bioscience™ AA 147
ER proteostasis regulator
120.00 € - 443.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide |
---|---|
CAS | 393121-74-9 |
Summenformel | C16H17NO2 |
Formelmasse | 255.31 |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18737386
|
Tocris Bioscience™
6759/25 |
25 mg |
443.00 €
25 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18075912
|
Tocris Bioscience™
6759/5 |
5 mg |
120.00 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Endoplasmic reticulum (ER) proteostasis regulator
- Activates the ATF6 transcriptional program independently of ER stress and/or global UPR activation
- Selectively reduces secretion of amyloidogenic transthyretin (TTR) from HepG2 cells
- Reduces amyloidogenic immunoglobulin light chain (ALLC) secretion from ALMC-2 cells (EC50 = 1.1 μM).
Spezifikation
N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide | |
C16H17NO2 | |
98% |
393121-74-9 | |
255.31 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern