Learn More
Tocris Bioscience™ AA 147
ER proteostasis regulator
Marke: Tocris Bioscience™ 6759/25
349.88 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AA 147 is an endoplasmic reticulum (ER) proteostasis regulator. Activates the ATF6 transcriptional program independently of ER stress and/or global UPR activation. Selectively reduces secretion of amyloidogenic transthyretin (TTR) from HepG2 cells. Reduces amyloidogenic immunoglobulin light chain (ALLC) secretion from ALMC-2 cells (EC50 = 1.1 μM).Spezifikation
N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide | |
25 mg | |
255.31 |
393121-74-9 | |
C16H17NO2 | |
98% |