Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
73.86 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1.5ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Silikon, beige/PTFE, weiß | |
11.6 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31