Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden
Beschreibung
- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
11,6 mm | |
0,4 mL | |
Kurzgewinde | |
Innenkegel | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Bernsteinfarben | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<4 μl | |
Flachboden | |
1000 | |
Nein |