Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
28.45 € - 778.96 €
Spezifikation
Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 1000 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11722438
|
Fisherbrand™
09 15 0867 |
Blau, Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk/TEF | 1 mm |
234.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11787567
|
Fisherbrand™
09 15 0838 |
Blau, Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1 mm |
392.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11797567
|
Fisherbrand™
09 15 0869 |
Blau, Weiß | Silikon/PTFE | 1 mm |
684.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11863021
|
Fisherbrand™
09 15 1819 |
Blau, Beige, Rot-Orange | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
295.20 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11732438
|
Fisherbrand™
09 15 0868 |
Rot, Weiß, Blau | Silikon/PTFE | 1 mm |
538.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11834830
|
Fisherbrand™
09 15 0982 |
Blue | PTFE rein | 0,2 mm |
240.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11864850
|
Fisherbrand™
09 15 2016 |
Rot, Weiß, Blau | Silikon/PTFE | 1 mm |
778.96 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328357
|
Fisherbrand™
09 15 2487 |
Blau | Aluminium | 0,06 mm |
445.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15572300
|
Fisherbrand™
09 15 2487 |
Blau | Aluminium | 0,06 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde | |
Polypropylen | |
1000 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Schraube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, Mittelloch, zusammengesetztes Septum