missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

Marke:  Fisherbrand™ 09 15 2487

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15572300

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kappe mit Kurzgewinde
Blau
Polypropylen
1000
Schraubverschluss
Aluminium
9 mm
GC, HPLC
0,06 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote